Documenti fondamentali
Z101915
Sigma-Aldrich
Single-bulb ball-tube
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40, plain
Scegli un formato
1 EA
CHF 144.00
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 144.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)