WHA7141047
Whatman® mixed cellulose ester MembraClear filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, black grid, asbestos testing, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
Sinonimo/i:
Z754811
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® MembraClear membrane for asbestos fiber analysis, diam. 47 mm
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 7141-047
Whatman Article No. 28422005 (US reference)
Diametro
47 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Mixed cellulose ester membranes designed for use with the ‘hot block method′
- White with black grid for high contrast during asbestos testing using microscopy
- Becomes transparent with acetone vapor treatment, distinguishing fibers from crystalline artifacts
- 0.8 um pore size, with three filter diameter options
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)