Documenti fondamentali
WHA185305050
Whatman® quartz QM-H filter discs
white, air sampling, 430 μm thick, 50 ea, 50 mm diam
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Whatman® quartz filter, Grade QM-H, circles, diam. 50 mm, pack of 50
Materiali
circles
quartz
Caratteristiche
binder: no
Confezionamento
pack of 50
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1853-050-50
Diametro
50 mm
Spessore
430 μm
Descrizione generale
Whatman QM-H from Cytiva is a pure quartz fiber filter for use in testing acidic gases, stacks, flues, and aerosols. Whatman QM-H has low heavy metal content so is well-suited for heavy metals analysis.
Caratteristiche e vantaggi
  • High stability up to 900°C
  • High filtration efficiency
  • Binder-free
  • Minimal reactivity with biological or chemical components
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)