Documenti fondamentali
WHA1851110
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 110 mm diam
Sinonimo/i:
Z741086, glass fiber filters, quartz fiber filters
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Filtri in quarzo Whatman® QM-A, Circles, 110 mm 100/pk
Materiali
circles
quartz membrane
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1851-110
Whatman Article No. 28418550 (US reference)
Diametro
110 mm
Dimensione pori
2.2 μm
Compatibilità
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Descrizione generale
I filtri in microfibra di quarzo ad alta purezza Cytiva vengono impiegati in numerose applicazioni di filtraggio per il campionamento dell′aria, incluso il campionamento di gas acidi, ciminiere, condotte di fumi e aerosol. I filtri sono indicati per il campionamento e l′analisi di PM-10. Dati i bassi livelli di metalli alcalino-terrosi, gli artefatti di solfati e nitrati (da SO₂ e NO₂) sono virtualmente eliminati. Perciò, i filtri in microfibra di quarzo ad alta purezza sono impiegabili per il monitoraggio del particolato e l′analisi di metalli pesanti. I filtri in microfibra di quarzo QM-A di Cytiva sono disponibili in un ampia gamma di diametri dei dischi, e in fogli da 25 pezzi. I fogli QM-A (1851-8866) sono numerati in modo sequenziale secondo gli standard della U.S. Environmental Protection Agency (EPA) e sono adatti alla maggior parte delle applicazioni.
  • Grado: QM-A
  • Descrizione: quarzo
  • Ritenzione di particelle in liquidi (μm): 2,2
  • Portata d′aria (s/100 mL/in²): 6,4
  • Spessore tipico (μm): 450
  • Grammatura (g/m²): 85
Caratteristiche e vantaggi
  • Temperature resistant up to 800°C
  • Binder-free
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)