Documenti
WHA1851085
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 85 mm diam
Sinonimo/i:
Z753041
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Filtri in quarzo Whatman® QM-A, circles, diam. 85 mm
Materiali
circles
quartz membrane
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pk of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1851-085
Whatman Article No. 28418546 (US reference)
Diametro
85 mm
Dimensione pori
2.2 μm
Compatibilità
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Categorie correlate
Descrizione generale
Filtri in microfibra di quarzo (SiO2) di alta purezza sono usati per il campionamento di aria in gas acidi, ciminiere, scarichi e aerosol particolarmente ad alte temperature fino a 500 °C e nei test PM-10. Con bassi livelli di metalli alcalino-terrosi prodotti ′artefatti′ con solfati e nitrati (da SO2 e NO2) sono virtualmente eliminati. QM-A, numerati in sequenza secondo gli standard EPA, è adatta per la maggior parte delle applicazioni.
  • Grado: QM-A
  • Descrizione: Quarzo
  • Ritenzione di particelle in liquidi (μm): 2,2
  • Portata d′aria (s/100 mL/in²): 6,4
  • Spessore tipico (μm) 450
  • Peso di base (g/m²): 85
Caratteristiche e vantaggi
  • Temperature resistant up to 800°C
  • Binder-free
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva