Documenti fondamentali
WHA1825293
Whatman® circles ,borosilicate glass grade GF/F filter discs 0.7 μm pore size
white, binder free, TCLP test, 25 ea, 293 mm diam
Sinonimo/i:
Z753017
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome del prodotto
Filtri in microfibre di vetro Whatman®, Grado GF/F, circles, diam. 293 mm
Materiali
borosilicate glass
circles
Descrizione
GF/F grade: medium, high loading
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pk of 25
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1825-293
Whatman Article No. 28418454 (US reference)
Diametro
293 mm
Spessore
0.42 mm
Dimensione pori
0.7 μm
Compatibilità
suitable for (DNA binding and purification; very effective in filtering finely precipitated proteins)
Descrizione generale
La fibra di microfibra di vetro borosilicato Whatman Grade GF/F, priva di leganti, è comunemente utilizzata per le tecniche di purificazione delle biomolecole, come la purificazione del DNA e la precipitazione delle proteine, nonché per i test di tossicità del percolato di discarica.
In virtù delle sue rigorose specifiche sulla dimensione di ritenzione delle particelle e alla composizione in vetro borosilicato puro, il filtro in microfibra di vetro Whatman Grade GF/F è stato scelto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) degli Stati Uniti per lo sviluppo della procedura di lisciviazione delle caratteristiche di tossicità (TCLP) 1311. Rimane un componente di prima scelta per la misurazione della composizione del percolato di discarica
  • Specifiche rigorose di ritenzione delle particelle da 0,6-0,8 µm
  • Realizzato in puro vetro borosilicato
I filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman Grade GF/F sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni in dischi e fogli. Questo filtro in pura fibra di vetro borosilicato offre una ritenzione delle particelle molto fine con un'elevata capacità di carico e portata. Trovate il giusto grado di ritenzione delle particelle e il giusto spessore per le vostre analisi nella gamma di microfibre di vetro Whatman senza leganti.
Caratteristiche e vantaggi
Applications include:
  • DNA purification and binding
  • Filtration for protein purification
  • Clarifying difficult biochemical solutions and fluids
  • Landfill leachate toxicity testing
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)