WHA1820037
Whatman® glass microfiber grade GF/A filter discs 1.6 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 37 mm diam
Sinonimo/i:
Z242098, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Filtri in microfibra di vetro Whatman® , Grado GF/A, circles, diam. 37 mm, pack of 100
Materiali
borosilicate glass
circles
Descrizione
GF/A grade: fast, high loading
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1820-037
Whatman Article No. 28418312 (US reference)
Diametro
37 mm
Spessore
0.26 mm
Dimensione pori
1.6 μm
Compatibilità
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
Categorie correlate
Descrizione generale
Garantisce la ritenzione di particelle fini e un flusso alto combinati con una buona capacità di carico. Usato per filtrazioni ad alte prestazione di uso generale di laboratorio, incluso il monitoraggio dell′inquinamento acquifero degli effluenti, per la filtrazione dell′acqua, di colture di alghe e batteri, analisi di alimenti, filtrazione di proteine e radioimmunologia di emettitori deboli di radiazione beta. Raccomandabile per la determinazione gravimetrica di particolati nell′aria, campionamento in ciminiere e metodi di monitoraggio dell′inquinamento atmosferico basati sull′assorbimento.
Caratteristiche e vantaggi
- These have a nominal particle retention of 1.6µm at 98% efficiency and are suited for a variety of applications involving large sample volumes such as:
- Water and air pollution monitoring and wastewater filtering
- Foodstuff analysis
- Filtering of algae and bacteria cultures
- Protein filtration
- Radioimmunoassay of weak b emitters
- Gravimetric determination of airborne particulates