Documenti fondamentali
WHA112803
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.05 μm pore size
hydrophobic, track-etched, PVP free, 25 ea, 293 mm diam
Sinonimo/i:
112803, membrane filter, nuclepore filter, whatman membrane
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome del prodotto
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes, diam. 293 mm, pore size 0.05 μm
Confezionamento
pk of 25
Produttore/marchio commerciale
Whatman 112803
Whatman Article No. 28417710 (US reference)
Diametro
293 mm
Dimensione pori
0.05 μm
Applicazioni
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
Note legali
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)