WHA111164
Whatman® polyethersulfone filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Sinonimo/i:
Z748692
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes, polyethersulfone, diam. 47 mm, pore size 0.8 μm
Materiali
polyethersulfone
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pk of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 111164
Whatman Article No. 28417655 (US reference)
Diametro
47 mm
Dimensione pori
0.8 μm
Descrizione generale
Applicazioni
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
Caratteristiche e vantaggi
- Low protein binding minimizes nonspecific protein adsorption
- Hydrophilic membrane suitable for aqueous applications, especially in alkaline pH
- Smooth surface for easy enumeration of microorganisms
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)