Documenti fondamentali
WHA10548239
Whatman® Desiccant Pack
packet of 1 g, pack of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
packet of 1 g
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10548239
Descrizione generale
1 g packs of desiccant ensure that DNA sampling cards remain dry during transport or storage, 100/pk.
Caratteristiche e vantaggi
  • High vapor transmission rate
  • Substrate is made with Tyvek® material
  • Non-dusting, strong and hard to tear
Note legali
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)