WHA10462281
Whatman® Celtron 30/0.45
RC-GF55 Filter
Sinonimo/i:
Z698598
About This Item
Materiali
cellulose acetate membrane
polypropylene housing
Sterilità
sterile
Caratteristiche
RC-GF55 Filter
glass fiber prefilter
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10462281
Whatman Article No. 28415754 (US reference)
Diametro
30 mm
Volume
≤100 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Descrizione generale
Celtron 30, with RC Applications: Filtration of difficult-to-filter aqueous or organic solutions containing particles, Clarification of aggressive solutions
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)