WHA10462270
Whatman® Celtron 30/0.45
CN-GF51 Filter
Sinonimo/i:
Z698563
About This Item
Materiali
cellulose acetate membrane
polypropylene housing
Sterilità
sterile
Caratteristiche
CN-GF51 Filter
glass fiber prefilter
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10462270
Whatman Article No. 28415749 (US reference)
Diametro
30 mm
Volume
≤100 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Descrizione generale
Celtron 30, with CA or CN
Applications: Filtration of sera, pus, biological and other difficult-to-filter aqueous solutions
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)