Documenti fondamentali
WHA10423029
Whatman® TG100 filter discs 80 μm pore size
100 ea, 50 mm diam
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Whatman® Separation Gauze, diam. 50 mm, pore size 80 μm, pack of 100
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10423029
Diametro
50 mm
Dimensione pori
80 μm pore size
Caratteristiche e vantaggi
  • Minimal sample loss in protein-based samples due to low protein binding
  • Pure cellulose acetate composition, minimizing sample contamination
  • Hydrophilic, for use with aqueous and alcoholic media
  • High solvent resistance, particularly to low molecular weight alcohols
  • High physical strength and a heat resistance up to 180°C
  • Can be sterilized by most common methods without sacrificing membrane integrity
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)