Documenti fondamentali
WHA10401712
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, nonsterile, interleaving paper, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
Sinonimo/i:
Z697338, cellulose membrane, membrane filter, millipore filter
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, pore size 0.2 μm, diam. 47 mm
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10401712
Whatman Article No. 28415044 (US reference)
Diametro
47 mm
Dimensione pori
0.2 μm
Caratteristiche e vantaggi
  • Plain and gridded options for ease of colony and cell counting methods
  • Supports visual enumeration of bacteria
  • Appropriate for bacterial culturing, including E. coli culturing
  • Biologically inert with good thermal stability
  • Uniform microporous structure results in high flow rates when used for filtering
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)