W522007
Guaicwood acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Kosher
Indice di rifrazione
n20/D 1.4905 (lit.)
P. ebollizione
242 °C (lit.)
Densità
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green
Stringa SMILE
CC1CCC(CC2=C1CCC2C)C(C)(C)OC(C)=O
InChI
1S/C17H28O2/c1-11-6-8-14(17(4,5)19-13(3)18)10-16-12(2)7-9-15(11)16/h11-12,14H,6-10H2,1-5H3
DRFSOBZVMGLICQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?