Documenti
W515906
Sigma-Aldrich
cis-2-Penten-1-ol
≥96%
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH=CHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Kosher
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥96%
contiene
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. eboll.
138 °C (lit.)
Densità
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(/[H])CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup