Key Documents
W514802
Sigma-Aldrich
Phenoxyethyl propionate
≥98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5CO2CH2CH2OC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. eboll.
262 °C (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
lavender
Stringa SMILE
CCC(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-11(12)14-9-8-13-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
FKTSMIXZGPUSJB-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)