Documenti fondamentali
W513806
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-3-cyclohexenecarboxaldehyde
≥97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H7CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Densità
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Stringa SMILE
[H]C(=O)C1CCC(C)=CC1C
InChI
1S/C9H14O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3
MZZRKEIUNOYYDF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)