Documenti fondamentali
W510424
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dimethoxyacetophenone
≥98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Beilstein:
781213
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98%
P. ebollizione
286-288 °C (lit.)
Punto di fusione
47-54 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
woody; floral; sweet
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6H,1-3H3
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)