Documenti fondamentali
W509663
Sigma-Aldrich
Methyl (methylthio)acetate
≥98%
Sinonimo/i:
Methyl (methylmercapto)acetate, Methyl S-methylthioglycolate
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.17
Beilstein:
1902431
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
12.146
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4650 (lit.)
P. ebollizione
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)