Key Documents
W508772
Sigma-Aldrich
Bis(metiltio)metano
≥99%
Sinonimo/i:
Dimetiltiometano, Formaldeide dimetil mercaptale
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2SCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.23
Beilstein:
1731143
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
12.118
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.53 (lit.)
P. eboll.
147 °C (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSCSC
InChI
1S/C3H8S2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)