Documenti fondamentali
W507903
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol
≥97%
Sinonimo/i:
Sorbic alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCH=CHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Beilstein:
1719722
Numero CE:
Numero MDL:
Origine biologica
synthetic
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5 (lit.)
P. ebollizione
80 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28-33 °C (lit.)
Densità
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]/C(C)=C([H])\C([H])=C(/[H])CO
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5,7H,6H2,1H3/b3-2+,5-4+
MEIRRNXMZYDVDW-MQQKCMAXSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Fresh, green, herbal
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D L Bissett et al.
Photodermatology, photoimmunology & photomedicine, 7(2), 63-67 (1990-04-01)
Albino hairless mice (SkH:HR-1) exposed chronically to suberythemal doses of ultraviolet B (UVB) radiation display visible skin wrinkling and tumors. Topical treatment of mice with solutions of conjugated dienes (2,4-hexadien-1-ol and derivatives of it) prior to each UVB radiation exposure