W506109
Ethyl chrysanthemate
mixture of cis and trans, ≥95%
Sinonimo/i:
2,2-Dimethyl-3-(1-isobutenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid ethyl ester, Chrysanthemum monocarboxylic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
112 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
herbaceous; ethereal; sweet; wine-like
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1C(\C=C(\C)C)C1(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-14-11(13)10-9(7-8(2)3)12(10,4)5/h7,9-10H,6H2,1-5H3
VIMXTGUGWLAOFZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?