W504904
Butyrophenone
≥99%
Sinonimo/i:
1-Benzoylpropane, 1-Phenyl-1-butanone, NSC 8463, Phenyl propyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.520 (lit.)
P. ebollizione
228-230 °C (lit.)
Punto di fusione
11-13 °C (lit.)
Densità
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
camphoraceous
Stringa SMILE
CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?