Key Documents
W501905
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylfuran
≥99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.13
Beilstein:
106449
Numero CE:
N° CoE:
2208
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.029
Grado
Kosher
Densità del vapore
3.31 (vs air)
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. eboll.
92-94 °C (lit.)
Punto di fusione
−62 °C (lit.)
Densità
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
GSNUFIFRDBKVIE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
33.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
1 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Maryam Chaichi et al.
Food additives & contaminants. Part B, Surveillance, 8(1), 73-80 (2014-10-31)
In this study, the levels of furan, 2-methylfuran, 2,5-dimethylfuran, vinyl furan, 2-methoxymethyl-furan and furfural in different coffee products were evaluated. Simultaneous determination of these six furanic compounds was performed by a head space liquid-phase micro-extraction (HS-LPME) method. A total of