W501107
Methyl tiglate
≥99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=C(CH3)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.624
Grado
Kosher
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. eboll.
137-138 °C/758 mmHg (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)\C(C)=C\C
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup