Documenti fondamentali
W501018
Sigma-Aldrich
Isoamyl tiglate
≥97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
204-205 °C (lit.)
Densità
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; herbaceous; wine-like
Stringa SMILE
C\C=C(/C)C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C10H18O2/c1-5-9(4)10(11)12-7-6-8(2)3/h5,8H,6-7H2,1-4H3/b9-5+
ZARFDQHJMNVNLE-WEVVVXLNSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sapir Penker et al.
Frontiers in systems neuroscience, 14, 604718-604718 (2020-12-18)
Coding of odorous stimuli has been mostly studied using single isolated stimuli. However, a single sniff of air in a natural environment is likely to introduce airborne chemicals emitted by multiple objects into the nose. The olfactory system is therefore