Key Documents
W500704
Sigma-Aldrich
Isobutyl tiglate
≥98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. eboll.
182-184 °C (lit.)
Densità
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
herbaceous
Stringa SMILE
C\C=C(/C)C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C9H16O2/c1-5-8(4)9(10)11-6-7(2)3/h5,7H,6H2,1-4H3/b8-5+
XDEGQMQKHFPBEW-VMPITWQZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)