Key Documents
W439800
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzoxazole
99%
Sinonimo/i:
2-Methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methyl-4,5-benzoxazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Numero FEMA:
4398
Beilstein:
112297
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.154
Origine biologica
synthetic
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.550 (lit.)
P. eboll.
178 °C (lit.)
Punto di fusione
5-10 °C (lit.)
Densità
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
almond; musty; vanilla
Stringa SMILE
Cc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C8H7NO/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3
DQSHFKPKFISSNM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Possible applications: Tobacco, rice vanilla, nut nuances for pecan, almond and pistachio, cherry, coffee.
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1.0%: Musty, nutty pecan, almond and pistachio-like, tobacco, vanilla-like with brown roasted burnt rubber and cooked rice-like nuances.
Taste at 2.0ppm: Musty, nutty, vanilla and rice-like.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
75 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)