Documenti fondamentali
W428600
Sigma-Aldrich
2-Isobutyl-4-methyl-1,3-dioxolane
mixture of isomers, ≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero FEMA:
4286
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
6.135
NACRES:
NA.21
Organolettico:
fruity; ethereal; buttery; sweet
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.414 (lit.)
P. ebollizione
150-153 °C (lit.)
Densità
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; ethereal; buttery; sweet
Stringa SMILE
CC(C)CC1OCC(C)O1
InChI
1S/C8H16O2/c1-6(2)4-8-9-5-7(3)10-8/h6-8H,4-5H2,1-3H3
PDVLTWPJDBXATJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Possible applications: Italian cheeses, dairy applications, apple, pineapple and cocoa nuances.
Azioni biochim/fisiol
Odor at 10.0%: Sweet, ethereal, musty and slightly fermented, dairy-like with fruity apple and banana nuances.
Taste at 20ppm: Creamy, cocoa, woody, juicy fruit with apply, pineapple and dairy cheesy nuances.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)