W423601
Ethylamine solution
70 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Origine biologica
synthetic
Concentrazione
70 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.384
P. ebollizione
17 °C/760 mmHg
Punto di fusione
-74 °C
Densità
0.81 g/mL at 20 °C
0.810 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Stringa SMILE
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)