Documenti fondamentali
W415201
Sigma-Aldrich
Isopropenyl acetate
99%
Sinonimo/i:
1-Methylvinyl acetate
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2C(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Numero FEMA:
4152
Beilstein:
1280347
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.822
Origine biologica
synthetic
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
94 °C (lit.)
Densità
0.922 g/mL at 20 °C
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
berry
Stringa SMILE
CC(=C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)