Documenti fondamentali
W403326
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyacetone dimer
97%
Sinonimo/i:
2,5-Dihydroxydioxane-2,5-dimethanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
112910
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
13.11
Origine biologica
synthetic
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
75-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC1(O)COC(O)(CO)CO1
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2
KEQUNHIAUQQPAC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Component of tanning products
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)