Documenti fondamentali
W401101
Sigma-Aldrich
4-Penten-1-yl acetate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Numero CE:
Numero MDL:
Numero Flavis:
9.917
Origine biologica
synthetic
Saggio
98%
Densità
0.908 g/mL at 25 °C
Organolettico
alliaceous
Stringa SMILE
CC(=O)OCCCC=C
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)