Documenti fondamentali
W398389
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl hexanoate
≥93%, natural, FG
Sinonimo/i:
2-Hexenyl hexanoate, (E)-2-Hexen-1-yl hexanoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Numero FEMA:
3983
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.398
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
FG
Halal
natural
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥93%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; herbaceous; waxy
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)OC\C=C\CCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h7,9H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/b9-7+
UQPLEMTXCSYMEK-VQHVLOKHSA-N
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)