Documenti
W396605
Sigma-Aldrich
3-Decanone
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Ethyl heptyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6COC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero FEMA:
3966
Beilstein:
1748021
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.151
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4240 (lit.)
P. eboll.
204-205 °C (lit.)
Punto di fusione
−4-−3 °C (lit.)
Densità
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; green; orange; floral
Stringa SMILE
CCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C10H20O/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)4-2/h3-9H2,1-2H3
XJLDYKIEURAVBW-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup