Documenti fondamentali
W395803
Sigma-Aldrich
Phenyl acetate
≥99%
Sinonimo/i:
Acetic acid phenyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3COOC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero FEMA:
3958
Beilstein:
636458
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.688
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Densità
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
IPBVNPXQWQGGJP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PON1(5444)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)