W389201
Phenylpyruvic acid
98%
Sinonimo/i:
2-Oxo-3-phenylpropanoic acid, 2-Oxo-3-phenylpropionic acid
About This Item
Origine biologica
synthetic
Saggio
98%
Punto di fusione
150-154 °C (lit.)
158-160 °C
Stringa SMILE
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12)
BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)