Documenti fondamentali
W376205
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1-pentanol
≥99%, FG
Sinonimo/i:
2-ethyl-4-butanol, 3-ethyl-1-butanol, 3-methylpentan-1-ol
Scegli un formato
W376205-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 166.00
1 KG
CHF 1’360.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W376205-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 166.00
1 KG
CHF 1’360.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.17
Numero FEMA:
3762
Beilstein:
1718979
Numero CE:
N° CoE:
10275
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.115
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.418 (lit.)
P. ebollizione
151-152 °C (lit.)
Densità
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
chocolate; green; wine-like
Stringa SMILE
CCC(C)CCO
InChI
1S/C6H14O/c1-3-6(2)4-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
IWTBVKIGCDZRPL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3-Methyl-1-pentanol is a fragrance ingredient generally used in shampoos, cosmetics, toilet soaps, and non-cosmetic products like detergents and household cleaners. It is naturally found in the Mangifera species of the mango plant.[1]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fragrance material review on 3-methyl-1-pentanol
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 48, S93-S96 (2010)
A I Pardo-García et al.
Food chemistry, 163, 258-266 (2014-06-11)
The effects of four vine treatments, comprising the application of eugenol and guaiacol (individually or as a mixture) or whiskey lactones on the concentration of glycosidically bound aroma precursors, determined as glycosyl glucose content by HPLC-IR, in Monastrell grapes and