Documenti fondamentali
W371203
Sigma-Aldrich
Methyl trans-2-octenoate
≥96%, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH=CHCO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.22
Numero FEMA:
3712
Numero CE:
N° CoE:
11800
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.299
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. ebollizione
89-91 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; fruity
Stringa SMILE
[H]\C(CCCCC)=C(\[H])C(=O)OC
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
CJBQSBZJDJHMLF-BQYQJAHWSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mengya Wang et al.
Applied microbiology and biotechnology, 102(19), 8511-8524 (2018-08-09)
Persisters represent a small bacterial population that is dormant and that survives under antibiotic treatment without experiencing genetic adaptation. Persisters are also considered one of the major reasons for recalcitrant chronic bacterial infections. Although several mechanisms of persister formation have