Documenti fondamentali
W369802
Sigma-Aldrich
trans-Isoeugenyl benzyl ether
≥98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OC6H3-2-(OCH3)-4-CH=CHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.32
Numero FEMA:
3698
N° CoE:
522
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Kosher
Saggio
≥98%
Punto di fusione
59-63 °C (lit.)
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Organolettico
spicy; floral; sweet
Stringa SMILE
COc1cc(\C=C\C)ccc1OCc2ccccc2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)