Documenti fondamentali
W355100
Sigma-Aldrich
Isoamyl acetoacetate
≥98%
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Numero FEMA:
3551
Numero CE:
N° CoE:
227
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
9.401
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
P. ebollizione
89-91 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCOC(=O)CC(C)=O
Caratteristiche e vantaggi
Herbaceous, ethereal, wine-like
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)