Documenti
W342602
Sigma-Aldrich
1,1-dimetossietano
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Acetaldeide dimetil acetale, 1,1-dimetossietano, Dimetil acetale
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.12
Numero FEMA:
3426
Beilstein:
1697039
Numero CE:
N° CoE:
510
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
6.015
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.367 (lit.)
P. eboll.
64 °C (lit.)
Densità
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; ethereal; fruity
Stringa SMILE
COC(C)OC
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
L′ 1,1-dimetossietano è un idrocarburo alifatico rinvenuto nei fichi, nei porri e nel tè nero.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Analysis of black tea volatiles.
Modern Methods of Plant Analysis, 8, 296-320 (1988)
Volatile components of figs.
Jennings WG.
Food Chemistry, 2(3), 185-191 (1977)
New aroma compounds of leek oil.
Stephani A & Baltes W.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 194(1), 21-25 (1992)
Suzanne M Budge et al.
Journal of lipid research, 44(9), 1802-1807 (2003-06-18)
To apply fatty acid analyses to the study of foraging ecology and diet determination, all compounds that may be deposited as fatty acids in a predator must be quantified in the prey. These compounds include the usual fatty acids in
A Chandra et al.
Lipids, 32(7), 779-782 (1997-07-01)
4-Hydroxy-2-trans-nonenal, the most abundant and toxic unsaturated aldehyde generated during membrane lipid peroxidation, was synthesized starting from fumaraldehyde dimethyl acetal. In the first step of the synthesis, the fumaraldehyde dimethyl acetal was partially hydrolyzed using amberlyst catalyst to obtain the