Documenti
W341901
Sigma-Aldrich
1,2-Propanediol dibenzoate
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO2CH2CH(CH3)O2CC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.31
Numero FEMA:
3419
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
9.803
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
P. eboll.
232 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−3 °C (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Stringa SMILE
CC(COC(=O)c1ccccc1)OC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O4/c1-13(21-17(19)15-10-6-3-7-11-15)12-20-16(18)14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13H,12H2,1H3
UMVMVEZHMZTUHD-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves