Documenti fondamentali
W340618
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-5-methyl-2-hexenal
≥95%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
5-methyl-2-propan-2-ylhex-2-enal, Isodihydrolavandulal
Scegli un formato
W340618-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 105.00
1 KG
CHF 457.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W340618-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 105.00
1 KG
CHF 457.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH=C[CH(CH3)2]CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Numero FEMA:
3406
Numero CE:
N° CoE:
10361
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.107
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥95%
contiene
α-tocopherol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Densità
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; lavender; woody; herbaceous
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(=CCC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)5-6-10(7-11)9(3)4/h6-9H,5H2,1-4H3
IOLQAHFPDADCHJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Isopropyl-5-methyl-2-hexenal is a volatile aroma constituent of malted barley[1] and roasted coffee beans.[2] It can be formed via Maillard reaction between leucine and 3-methylbutanal.[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Compounds contributing to the characteristic aroma of malted barley.
Beal AD & Mottram DS.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(12), 2880-2884 (1994)
Effects of pH, temperature, and reactant molar ratio on L-leucine and D-glucose Maillard browning reaction in an aqueous system.
Renn PT & Sathe SK
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45(10), 3782-3787 (1997)
Justyna Aszyk et al.
Journal of chromatography. A, 1547, 86-98 (2018-03-15)
Many flavour compounds that are present in e-liquids for e-cigarettes are responsible for specific tastes and smoking sensations for users. Data concerning content and specific types of flavours is often limited and unknown to users. The aim of the research
Steam volatile aroma constituents of roasted cocoa beans.
Van Praag M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 16(6), 1005-1008 (1968)