Documenti fondamentali
W339709
Sigma-Aldrich
Furfuryl pentanoate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
2-Furfuryl pentanoate, Furfuryl valerate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Numero FEMA:
3397
Numero CE:
N° CoE:
10647
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.068
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. ebollizione
82-83 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; green
Stringa SMILE
CCCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-2-3-6-10(11)13-8-9-5-4-7-12-9/h4-5,7H,2-3,6,8H2,1H3
HRYAVTBTUKVHBU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)