Documenti
W337501
Sigma-Aldrich
4-Methylthio-2-butanone
≥97%, FG
Sinonimo/i:
potato butanone
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2CH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.20
Numero FEMA:
3375
Numero CE:
N° CoE:
11688
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.057
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.320
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. eboll.
105-107 °C/55 mmHg (lit.)
Densità
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
earthy; vegetable; potato; sulfurous; tomato
Stringa SMILE
CSCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10OS/c1-5(6)3-4-7-2/h3-4H2,1-2H3
DRGHCRKOWMAZAO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup