Documenti fondamentali
W334200
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-3-hexenoate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Ethyl (E)-hex-3-enoate
Scegli un formato
W334200-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 714.00
5 KG
CHF 2’000.00
CHF 60.20
Spedizione prevista il14 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W334200-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 714.00
5 KG
CHF 2’000.00
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH=CHCH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero FEMA:
3342
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.191
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Spedizione prevista il14 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. eboll.
63-64 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
pineapple
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(\[H])CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
VTSFIPHRNAESED-AATRIKPKSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yuwadee Ackarabanpojoue et al.
Journal of food science, 80(5), E998-1004 (2015-04-02)
This study aimed at investigating the effect of nitrate removal from pineapple juice by electrodialysis (ED) on selected properties of the ED-treated juice. Single-strength pineapple juice with reduced pulp content was treated by ED to reduce the nitrate concentration to