Documenti fondamentali
W331104
Sigma-Aldrich
Methyl 2-thiofuroate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
S-Methyl 2-thiofuroate
Scegli un formato
W331104-SAMPLE-K
CHF 60.20
25 G
CHF 161.00
100 G
CHF 244.00
250 G
CHF 394.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W331104-SAMPLE-K
CHF 60.20
25 G
CHF 161.00
100 G
CHF 244.00
250 G
CHF 394.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.18
Numero FEMA:
3311
Numero CE:
N° CoE:
11547
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.142
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.569 (lit.)
P. ebollizione
63 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
onion
Stringa SMILE
CSC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O2S/c1-9-6(7)5-3-2-4-8-5/h2-4H,1H3
ISKUAGFDTRLBHG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl 2-thiofuroate is a volatile sulfur compound reported to be formed during non-enzymatic browning reactions.[1][2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sensory properties of volatile Maillard reaction products and related compounds: A literature review.
Fors S
ACS Symp. Ser., 215, 185?286-185?286 (1983)
Lactose casein (Maillard) browning system: volatile components.
Ferretti A & Flanagan VP
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(2), 245-249 (1971)