W329810
3-Mercapto-2-butanone solution
10 wt. % in triacetin
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2SHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.17
Numero FEMA:
3298
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.047
Origine biologica
synthetic
Concentrazione
10 wt. % in triacetin
Indice di rifrazione
n20/D 1.4352
Densità
1.142 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
coffee
Stringa SMILE
CC(S)C(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3(5)4(2)6/h4,6H,1-2H3
XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?